Learn More
Hanna Instruments™ Thermomètre en T
Le dispositif de vérification de l’étalonnage garantit la précision.
Marque:  Hanna Instruments™ HI145-00
Code nomenclature Nacres: PB.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.20000kg
Code produit. 10654232
  • 136.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 02-05-2024
Description
  • Thermomètre de poche avec plage de températures comprise entre -50°C et 220°C et sonde de 125 mm de long
  • Sonde à extrémité pointue en acier inox
  • Le dispositif de vérification de l’étalonnage garantit la précision.
  • La fonction d’arrêt automatique utilise une pile AAA (incluse).
Spécification
Spécification
Thermomètre en T
- 50°C
±0,3°C
220°C
-50°C à +220°C