Learn More
Thermo Scientific Chemicals TAE (TRIS + Acetate + EDTA)50 X
TAE (50X), TRIS + acétate + EDTA est un tampon composé de Tris, d’acétate et d’EDTA et est utilisé pour l’électrophorèse des acides nucléiques dans les gels de polyacrylamide et d’agarose.
118.00€ - 397.00€
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15476089
|
Thermo Scientific Chemicals
J63931.K2 |
1 L |
118.00€
1L |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15486089
|
Thermo Scientific Chemicals
J63931.K3 |
2 L |
209.00€
2L |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15496089
|
Thermo Scientific Chemicals
J63931.K7 |
4 L |
397.00€
4L |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
TAE (50X), TRIS + acetate + EDTA is used in electrophoresis of nucleic acids in agarose and polyacrylamide gel. It acts as a running buffer and as a gel preparation buffer. It is also useful for nucleic acid separations viz. DNA and RNA. Further, it is used for non-denaturing RNA agarose gel electrophoresis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
• TAE (50X), TRIS + acétate + EDTA permet la séparation des acides nucléiques
Application
• Ce tampon a été utilisé pour préparer des gels de polyacrylamide et d’agarose pour l’électrophorèse des acides nucléiques
• Il est utilisé comme tampon de préparation de gel et de migration et il est également utilisé pour l’électrophorèse sur gel d’agarose d’ARN non dénaturant
RUO – Research Use Only