missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TAF15 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | TAF15 |
---|---|
Concentration | 0.27 mg/mL |
Applications | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16804095
|
Proteintech
25521-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 13-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16894085
|
Proteintech
25521-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 13-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This gene encodes a member of the TET family of RNA-binding proteins. The encoded protein plays a role in RNA polymerase II gene transcription as a component of a distinct subset of multi-subunit transcription initiation factor TFIID complexes. Translocations involving this gene play a role in acute leukemia and extraskeletal myxoid chondrosarcoma, and mutations in this gene may play a role in amyotrophic lateral sclerosis. Alternatively spliced transcript variants encoding multiple isoforms have been observed for this gene.Spécification
TAF15 | |
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Human | |
Q92804 | |
70439, 8148 | |
Peptide | |
Primary | |
-20°C | |
TAF15 |
0.27 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
hTAFII68, RBP56, RNA binding protein 56, TAF(II)68, TAF15, TAF2N, TAFII68 | |
Taf15 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |