Learn More
TAF6L Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène TAF6L
Concentration 0.21 mg/mL
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16815064
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
15745-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 06-05-2024
pour voir le stock disponible 
16805064
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
15745-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 06-05-2024
Description
In eukaryotic systems, the process of initiating transcription from protein-coding genes requires the presence of RNA polymerase II and a broad family of auxiliary transcription factors. TFIID is a general transcription factor that initiates preinitiation complex assembly through direct interaction with the TATA promoter element. Functioning as a multisubunit complex consisting of a small TATA-binding polypeptide and other TBP-associated factors (TAFs), TFIID mediates promoter responses to various transcriptional activators and repressors. TAF6L, also known as PAF65A, is a 622 amino acid nuclear protein that functions as part of the PCAF (p300/CBP-associated factor) histone acetylase complex.
Spécification
Spécification
TAF6L
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
Q8R2K4, Q9Y6J9
10629, 225895, 309194
TAF6L Fusion Protein Ag8180
Primary
-20°C
TAF6L
0.21 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
PAF65 alpha, PAF65A, TAF6L
TAF6L
IgG
Antigen Affinity Chromatography