Learn More
Talc, pur, poudre fine, Fisher Chemical
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
1 kg
2.5 kg
Specifications
Point de fusion | 800°C |
Couleur | Blanc |
Forme physique | Solide en poudre |
Quantité | 1 kg |
Poids de la formule | 379.28g/mol |
Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |