Learn More
Thermo Scientific™ Kit de dosage CCR1-bla U2OS DA Tango™
The Tango™ CCR1-bla U2OS DA cells contain the human Chemokine (C-C Motif) Receptor 1 (CCR1) linked to a TEV protease site and a Gal4-VP16 transcription factor stably integrated into the Tango™ GPCR-bla U2OS parental cell line.
Marque: Thermo Scientific™ K1793
Description
The Tango™ CCR1-bla U2OS DA cells contain the human Chemokine (C-C Motif) Receptor 1 (CCR1) linked to a TEV protease site and a Gal4-VP16 transcription factor stably integrated into the Tango™ GPCR-bla U2OS parental cell line. This parental cell line stably expresses a beta-arrestin/TEV protease fusion protein and the beta-lactamase (bla) reporter gene under the control of a UAS response element.
The Tango™ CCR1-bla U2OS DA cells have been functionally validated for Z' factor and EC50 concentrations of established ligands. In addition, Tango™ CCR1-bla U2OS DA cells have been tested for assay performance under variable conditions. These data are found in the Validation & Assay Performance Summary for each product. Division Arrested cells are irreversibly division arrested using a low-dose treatment of Mitomycin C, and have no apparent toxicity or change in cellular signal transduction.
Spécification
NM_001295 | |
Cellules à division arrêtée | |
Queue de GRPR GPCR | |
Fluorescent | |
CCR1 | |
Origine de clones à cellule unique | |
GPCR (récepteur couplé aux protéines G) | |
Point final | |
U2OS | |
Kit de dosage CCR1-bla U2OS DA Tango™ | |
Tango™ |
Recrutement de la bêta-arrestine cellulaire | |
K1793 Kit de dosage des cellules à division arrêtée (DA) Tango™ CCR1-bla U2OS Chaque kit contient suffisamment de cellules à division arrêtée (DA) et de substrat pour dosageer 1 plaque de 384 puits. (D’autres matériaux sont requis séparément ; reportez-vous au protocole.) Comprend : • Cellules à division arrêtée (DA) Tango™ CCR1-bla U2OS • Kit de chargement LiveBLAzer™-FRET B⁄G, 70 µg • Solution D • Protocole de dosage des cellules à division arrêtée Tango™ CCR1-bla U2OS • Protocole de chargement LiveBLAzer™-FRET B⁄G • Certificat d’analyse Les cellules à division arrêtée (DA) Tango™ CCR1-bla U2OS sont expédiées sous glace sèche et doivent être conservées dans de l’azote liquide immédiatement après réception. |
|
Kit de dosage CCR1-bla U2OS DA Tango™, 1 kit, lignée cellulaire U2OS, méthode de détection par fluorescence, cible thérapeutique GPCR, rapporteur BLA (Bêta-Lactamase), conservation d’azote liquide | |
Pharma et biopharma, identification et validation des cibles et des dérivations | |
Chaque kit de dosage CCR1-bla U2OS DA Tango™ contient des quantités suffisantes de cellules et de substrat arrêtés par division (DA) pour doser 1 plaque à 384puits. (D’autres matériaux sont requis séparément ; reportez-vous au protocole.) Inclut : Cellules CCR1-bla U2OS DA Tango™, kit de chargement LiveBLAzer™-FRET B/G, 70μ g, solution D, protocole de dosage CCR1-bla U2OS DA Tango™, protocole de chargement LiveBLAzer™-FRET B/G, certificat d’analyse | |
GeneBLAzer™ | |
1 kit | |
BLA (bêta-lactamase) | |
CCR1 | |
U2OS | |
GPCR |