Learn More
Acide tannique, Honeywell Fluka™
Catalog Number 15691540
Click to view available options
Quantité:
100 g
250g
500 g
1kg
25kg
6 x 1 kg
1401-55-4
C76H52O46
1701.206
MFCD00066397
LRBQNJMCXXYXIU-JPZKJCTESA-N
tannins, gallotannic acid, quebracho extract, acide tannique, d'acide tannique, tannic acid usp:jan, unii-28f9e0djy6
134129492
C1=C(C=C(C(=C1O)O)O)C(=O)OC2=CC(=CC(=C2O)O)C(=O)OCC3C(C(C(C(O3)OC(=O)C4=CC(=C(C(=C4)OC(=O)C5=CC(=C(C(=C5)O)O)O)O)O)OC(=O)C6=CC(=C(C(=C6)OC(=O)C7=CC(=C(C(=C7)O)O)O)O)O)OC(=O)C8=CC(=C(C(=C8)OC(=O)C9=CC(=C(C(=C9)O)O)O)O)O)OC(=O)C1=CC(=C(C(=C1)OC(=O)C1=CC(=C(
1401-55-4
C76H52O46
1701.206
MFCD00066397
LRBQNJMCXXYXIU-JPZKJCTESA-N
tannins, gallotannic acid, quebracho extract, acide tannique, d'acide tannique, tannic acid usp:jan, unii-28f9e0djy6
134129492
C1=C(C=C(C(=C1O)O)O)C(=O)OC2=CC(=CC(=C2O)O)C(=O)OCC3C(C(C(C(O3)OC(=O)C4=CC(=C(C(=C4)OC(=O)C5=CC(=C(C(=C5)O)O)O)O)O)OC(=O)C6=CC(=C(C(=C6)OC(=O)C7=CC(=C(C(=C7)O)O)O)O)O)OC(=O)C8=CC(=C(C(=C8)OC(=O)C9=CC(=C(C(=C9)O)O)O)O)O)OC(=O)C1=CC(=C(C(=C1)OC(=O)C1=CC(=C(
Puriss., conforme aux spécifications analytiques de USP, poudre
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Tannic Acid
Note relative au nom Meets analytical specification of USP
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 8186396
Informations sur la solubilité Soluble dans l’acétone, l’alcool, l’eau 1 gm/0,35 ml, le glycérol 1 gm/1 ml (chaud).Insoluble dans le disulfure de carbone, le chloroforme, l’éther diéthylique, le tétrachlorure de carbone, l’éther de pétrole, le benzène, l’hexane.Légèrement soluble dans l‘alcool déshydraté.
Poids de la formule 1701.2g/mol
Qualité puriss.
Quantité 500 g
Point d’éclair 199°C (390,2°F)
Température d’allumage 980°F
Conditionnement Bouteille en plastique
Forme physique Poudre
Résidus après l’allumage ≤ 0,1 % (sous forme de SO4)