Learn More
Fisherbrand™ Barreaux d’agitation coniques en PTFE
Offrent une action similaire à celle des agitateurs ovales ou à anneau de rotation. Les barreaux d’agitation coniques en PTFE Cowie Technology™ sont stables, autoclavables et conviennent à une grande variété d’applications.
9.45€ - 28.05€
Spécification
Autoclavable | Oui |
---|---|
Certifications/Conformité | Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS) |
Couleur | Blanc |
Description | Noyau magnétique Alnico-V encapsulé en PTFE |
Forme | Conique, cylindrique |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
16255771
|
Fisherbrand™
|
60mm | 8mm |
28.05€
10 pièces |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16225771
|
Fisherbrand™
|
45mm | 8mm |
23.82€
10 pièces |
Expédition estimée: 17-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16265771
|
Fisherbrand™
|
70mm | 10mm |
26.85€
5 pièces |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16255761
|
Fisherbrand™
|
10mm | 4 mm |
9.45€
10 pièces |
Expédition estimée: 17-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16235771
|
Fisherbrand™
|
50mm | 8mm |
25.10€
10 pièces |
Expédition estimée: 17-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16215771
|
Fisherbrand™
|
40 mm | 8 mm |
17.10€
10 pièces |
Expédition estimée: 17-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16205771
|
Fisherbrand™
|
35mm | 8mm |
16.15€
10 pièces |
Expédition estimée: 17-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16275761
|
Fisherbrand™
|
20mm | 7mm |
10.85€
10 pièces |
Expédition estimée: 17-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16295761
|
Fisherbrand™
|
30 mm | 8 mm |
14.30€
10 pièces |
Expédition estimée: 17-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16285761
|
Fisherbrand™
|
25mm | 8mm |
13.05€
10 pièces |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16265761
|
Fisherbrand™
|
15mm | 5mm |
11.10€
10 pièces |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16275771
|
Fisherbrand™
|
80mm | 10mm |
25.10€
5 pièces |
Expédition estimée: 17-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16245771
|
Fisherbrand™
|
55 mm | 8 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
- Agitateur magnétique stable à usage général
- Les extrémités coniques offrent une action similaire à celle des agitateurs ovales ou à anneau de rotation
- Autoclavables
Spécification
Oui | |
Blanc | |
Conique, cylindrique |
Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS) | |
Noyau magnétique Alnico-V encapsulé en PTFE | |
Récipients et cuves / agitateurs chauffants |