Learn More
MP Biomedicals™ Master Mix de PCR Taq-&LOAD™
Ce Master Mix permet un chargement direct après la PCR sur le gel d’agarose sans besoin de colorant de chargement.
132.50€ - 1102.40€
Spécification
Contenu et stockage | ADN polymérase Taq recombinant, dNTP, MgCl2, tampon d’incubation et de chargement. Stockage à -20°C |
---|---|
Format | Tube |
Compatibilité du gel | Agarose |
Marqueur ou colorant | Rouge-violet |
Concentration | 5X |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11447010
|
MP Biomedicals™
11EPTAL100 |
100 U |
132.50€
100 unités |
Expédition estimée: 27-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11457010
|
MP Biomedicals™
11EPTAL110 |
10 x 100 U |
1102.40€
1000 unités |
Expédition estimée: 24-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Le Master Mix Taq-&LOAD PCR est une solution concentrée 5X contenant de l’ADN polymérase Taq recombinante MP Biomedicals, des dNTP, du MgCl2, un tampon d’incubation et de chargement (comprend un composé augmentant la densité de l’échantillon et un colorant rouge / violet). Le colorant rouge / violet inclus migre à 400 bp sur un gel d’agarose à 1,2 %.
Spécification
ADN polymérase Taq recombinant, dNTP, MgCl2, tampon d’incubation et de chargement. Stockage à -20°C | |
Agarose | |
5X |
Tube | |
Rouge-violet |