Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array, Human Immune, Fast 96-well
Ces plaques à 96 puits sont préconfigurées avec les dosages d’expression génétique TaqMan™ les plus appropriés pour un processus biologique, une voie ou un état de maladie spécifique.
Marque: Applied Biosystems™ 4418718
Description
Chaque plaque contient des dosages prédéfinis et des contrôles endogènes séchés dans les puits, prêts pour l’évaluation précise d’une signature génétique entière au cours d’une seule expérience simple. Le panneau des essais de la plaque de réponse immunitaire humaine à 96 puits à matrice TaqMan™ cible les gènes des fonctions du système immunitaire qui entrent dans 9 classes : Récepteurs de surface cellulaire ; réponse au stress ; oxydoréductases ; protéines ; facteurs de transcription ; transduction du signal ; chimiokines et récepteurs de cytokines ; chimiokines et récepteurs de chimiokines ; cycle cellule et protéines kinases.
Spécification
Chaque puits de plaque TaqMan™ Array contient un dosage TaqMan™ unique pour une réaction de 10 µl. Les plaques peuvent être stockées à température ambiante ou à 4°C. | |
plaque à 96 puits | |
MGB (liant au sillon mineur) (3’), extincteur non fluorescent (3’), FAM (5’). | |
TaqMan™ | |
Cycle & prolifération cellulaires, transduction de signal, apoptose, neurobiologie | |
Expression génétique |
Séché | |
Rapide | |
FAM | |
1 x 96 well plate | |
Humaine | |
1 réaction de 10 μl |