Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array, Human LDL Pathways, Fast 96-well
Ces plaques à 96 puits sont préconfigurées avec les dosages d’expression génétique TaqMan™ les plus appropriés pour un processus biologique, une voie ou un état de maladie spécifique. Chaque plaque contient des dosages prédéfinis et des contrôles endogènes séchés dans les puits, prêts pour l’évaluation précise d’une signature génétique entière au cours d’une seule expérience simple.
Marque: Applied Biosystems™ 4418736
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Ces plaques à 96 puits sont préconfigurées avec les dosages d’expression génétique TaqMan™ les plus appropriés pour un processus biologique, une voie ou un état de maladie spécifique.
- Chaque plaque contient des dosages prédéfinis et des contrôles endogènes séchés dans les puits, prêts pour l’évaluation précise d’une signature génétique entière au cours d’une seule expérience simple
- Le panel de dosages de la plaque à voies LDL humaines à 96 puits TaqMan™ Array cible les gènes codant des apolipoprotéines, des membres de la famille de composants complémentaires de gènes, du récepteur LDL, de la relaxine et de la famille de protéines liées aux LDL
- D’autres gènes sont impliqués dans l’adhérence cellulaire, la migration cellulaire, la prolifération, l’immunité, le cancer et d’autres fonctions liées aux LDL
- Les gènes qui jouent un rôle dans les maladies cardiovasculaires sont également représentés sur le panel
Spécification
Plaque Array | |
Humaine | |
Séché | |
MGB (liant au sillon mineur) (3’), extincteur non fluorescent (3’), FAM (5’) | |
TaqMan™ | |
Rapide |
Plaque à 96 matrices | |
Chaque puits de plaque TaqMan™ Array contient un dosage TaqMan™ unique pour une réaction de 10 µl. Les plaques peuvent être stockées à température ambiante ou à 4°C. | |
Dosage TaqMan pour une réaction de 10 ul | |
FAM | |
1 x 96-well plate | |
Immunologie, neurobiologie, matrice extracellulaire et adhérence cellulaire, recherche cardiovasculaire, inflammation, transduction de signal |