Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Protein Assays Oligo Probe Kit
Dosage protétique TaqMan™ Kit de sondes Oligo
Marque: Applied Biosystems™ 4448549
Code nomenclature Nacres: NA.55
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
Le kit de sondes d’oligonucléotides pour dosages protéiques TaqMan™ contient les Prox-Oligos 5’ et 3’ nécessaires pour préparer les sondes de dosage pour les expériences de dosage protéique TaqMan™. Le kit contient la paire d’oligonucléotides utilisée en association avec le kit de tampon pour dosages de protéines TaqMan™ (4448571).Spécification
Le kit de sonde oligo TaqMan™ Protein Assays ontient la paire d’oligonucléotides utilisée en association avec le kit de tampon TaqMan™ Protein Assays 4448571) | |
qPCR | |
Système 7500 Fast, système 7500, système 7900HT Fast, système 7900HT, StepOnePlus™, mode rapide | |
TaqMan™ | |
Glace humide | |
Non spécifique à la cible |
Amorce-sonde | |
Dosage de ligature de proximité | |
FAM | |
Kit de sondes Oligo pour dosages protéiques | |
4000 réactions | |
4000 réactions |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.