Learn More
Applied Biosystems™ TaqPath™ 1-Step Multiplex Master Mix
Master Mix 4X RT-qPCR à tube unique qui permet une détection sensible et reproductible d’un maximum de quatre cibles ARN (ou ADN) différentes dans une seule réaction multiplex.
262.00€ - 4690.00€
Spécification
Méthode de détection | Amorce-sonde |
---|---|
Format | Tube |
Méthode PCR | RT-qPCR en 1 étape, qPCR multiplex |
Polymérase | ADN polymérase Fast |
Vitesse de réaction | Rapide ou standard |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15671832
|
Applied Biosystems™
A28526 |
5 x 1 ml |
2550.00€
5 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15661832
|
Applied Biosystems™
A28525 |
0,5 ml |
262.00€
0.50mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15681832
|
Applied Biosystems™
A28527 |
10 mL |
4690.00€
10mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Particulièrement utile pour la détection des virus ARN et les flux de travail d’expression génétique à haut débit, le mélange comprend une transcriptase inverse MMLV thermostable, des dNTP, de l’UNG, un colorant MUSTANG PURPLE™ (référence passive) et une ADN polymérase rapide thermostable, le tout dans un seul tube.
Ce format 4X à un seul tube facilite la mise en place de la réaction - il suffit d’ajouter le test et l’échantillon fournis par l’utilisateur.Avec des performances reproductibles même en présence d’inhibiteurs, associées à un contrôle de qualité rigoureux pour minimiser la variation de lot à lot, le Master Mix TaqPath One-Step Multiplex est un choix supérieur pour vos tests de diagnostic multiplex ou vos besoins de développement.
Haute sensibilité :- Pour permettre une détection reproductible de l’agent pathogène et des transcrits à faible concentration, le Master Mix Multiplex TaqPath One-Step a été optimisé comme un master mix 4X à concentration supérieure qui vous permet d’introduire plus d’échantillons dans chaque réaction, augmentant ainsi la sensibilité même dans les réactions à faible volume
Large plage dynamique compatible avec l’ARN et l’ADN :
- Le Master Mix Multiplex TaqPath One-Step a été optimisé pour fournir une spécificité élevée et une plage dynamique à utiliser avec les cibles d’ARN et d’ADN
- Puisque les laboratoires de virologie testent souvent à la fois les virus ARN et ADN, le Master Mix Multiplex TaqPath One-Step est conçu pour utiliser un seul protocole pour doser les deux types d’acide nucléique
- Cette flexibilité d’entrée peut aider à rationaliser le nombre de flux de travaux différents dans votre laboratoire afin d’améliorer l’efficacité
Optimisé pour le multiplexage :
- Le Master Mix TaqPath One-Step Multiplex a été validé pour le multiplexage de jusqu’à 4 cibles simultanément, permettant l’exécution simultanée de cibles et/ou de contrôles supplémentaires à des fins d’efficacité ou de contrôle qualité
- Plutôt que d’inclure le colorant ROX comme référence passive, le Master Mix Multiplex TaqPath à 1 étape comprend le colorant MUSTANG PURPLE à longueur d’onde d’émission plus longue comme référence passive
- Ce colorant de référence passif à plus longue longueur d’onde permet de mesurer le colorant JUN, ou un colorant de longueur d’onde d’émission similaire, dans le canal précédemment utilisé pour mesurer le colorant ROX
Tolérant aux inhibiteurs :
- Contrairement à d’autres master mixes sur le marché, la formulation exclusive du Master Mix TaqPath One-Step RT-qPCR permet des performances robustes, même en présence de substances qui peuvent normalement inhiber la PCR, telles que l’héparine, l’hématine ou l’EDTA, ce qui augmente votre confiance lorsque vous travaillez avec une variété d’échantillons cliniques complexes
- Les Master Mixes TaqPath démontrent une tolérance accrue aux inhibiteurs par rapport aux mélanges concurrents
Fabrication et contrôle des procédés :
- Le Master Mix TaqPath One-Step Multiplex est fabriqué dans le cadre d’un système de gestion de qualité ISO13485 solide qui utilise des matières premières de qualité traçables et des procédures d’exploitation validées
- Grâce aux contrôles établis depuis l’achat jusqu’à la version CQ, la fabrication de produits TaqPath est conçue pour produire un lot de produit à la performance homogène après le lot
Compatibilité élevée avec les instruments :
- Le Master Mix Multiplex TaqPath One-Step peut être exécuté dans des conditions de cycle rapides ou standard avec des performances équivalentes sur une grande variété de plateformes qPCR Applied Biosystems™, notamment les systèmes de PCR en temps réel 7500, 7500 Fast, 7500 Fast Dx, QuantStudio™ 5, 6, 7, 12k, Dx et VIIa™ 7
Réactif à usage général :
- Le Master Mix TaqPath One-Step RT-qPCR est un réactif à usage général (GPR), marqué pour une utilisation en laboratoire
Spécification
Amorce-sonde | |
RT-qPCR en 1 étape, qPCR multiplex | |
Rapide ou standard | |
TaqPath™ | |
Glace carbonique | |
4X |
Tube | |
ADN polymérase Fast | |
QuantStudio™ 6 Pro Real-Time PCR System or QuantStudio™ 7 Pro, QuantStudio™ 3 or 5, QuantStudio™ 6/QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio™ 12K Flex, QuantStudio™ Dx, QuantStudio™ Absolute Q Digital PCR System, ViiA™ 7, 7500 , 7500 Fast, 7500 Fast Dx | |
Master Mix de qPCR | |
Expression génétique | |
ADN, ARN |