Learn More
Applied Biosystems™ TaqPath™ ProAmp™ Multiplex Master Mix
Le master Mix 2,0 environnemental Applied Biosystems™ TaqMan™ offre une détection précise des pathogènes par PCR en temps réel en présence de taux élevés d’inhibiteurs
148.00€ - 9170.00€
Especificaciones
Contenu et stockage | Conserver entre 2 et 8°C. |
---|---|
Méthode de détection | Amorce-sonde |
Méthode PCR | qPCR multiplex |
Polymérase | ADN polymérase Taq |
Vitesse de réaction | Rapide ou standard |
Código de producto | Marca | Quantité | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Quantité | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15950293
|
Applied Biosystems™
A30868 |
1 x 1 ml |
148.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15950311
|
Applied Biosystems™
A30869 |
1 x 10 ml |
1142.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15803265
|
Applied Biosystems™
A30873 |
2 x 10 ml |
2100.00€
2 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15960293
|
Applied Biosystems™
A30870 |
1 x 50 ml |
4655.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17173069
|
Applied Biosystems™
A30874 |
2 x 50 ml |
9170.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Descripción
Deux formulations TaqPath ProAmp Master Mix pour différents besoins de débit :- TaqPath ProAmp Master Mix - comprend un colorant de référence passive ROX™ pour un multiplexage plus faible jusqu’à 3 cibles
- TaqPath ProAmp Multiplex Master Mix - comprend un colorant de référence passive MUTANG PURPLE™ pour un multiplexage plus élevé jusqu’à 4 cibles
- Qualité exceptionnelle des données : grande spécificité, plage dynamique et reproductibilité pour le génotypage et la détermination du nombre de copies, même en présence d’inhibiteurs
- Tolérance des inhibiteurs communs dans les échantillons préparés à partir de sources humaines ou animales (écouvillons buccaux, sang et poinçons pour cartes)
- Stabilité de paillasse pré-PCR en 72 heures pour les flux de travail automatisés, grâce à notre mécanisme de démarrage à chaud d’ADN Dual-Lock™ Taq exclusif
- Largeur du multiplexage : deux formulations qui permettent une détection simple à quatre cibles par réaction
- Excellente uniformité de fabrication - fabriquée dans une installation certifiée ISO 13485
Especificaciones
Conserver entre 2 et 8°C. | |
qPCR multiplex | |
Rapide ou standard | |
TaqPath™ | |
Glace humide |
Amorce-sonde | |
ADN polymérase Taq | |
QuantStudio™ 3 ou 5, QuantStudio™ 6/QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio™ 12K Flex, QuantStudio™ Dx, ViiA™ 7 Real-Time PCR System ViiA™ 7 Dx, 7500 Fast, StepOne™ or StepOnePlus™ | |
Master Mix de qPCR | |
Génotypage |