Learn More
Thermo Scientific™ Filtres à seringue en PVDF Target2™
Assurez-vous des extraits d’échantillons plus propres en éliminant les interférences provoquées par des matériaux et fines particules avant l’injection grâce à ces robustes filtres à seringue en PVDF.
Marque: Thermo Scientific™ F2504-5
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 1.81440kg
Description
L’ajout d’une étape de filtration à seringue avant l’injection contribue non seulement à assurer des résultats plus cohérents et plus fiables, mais il permet également de protéger les instruments délicats et prolonge la durée de vie des colonnes. Disponibles en tailles et types de membrane variés pour répondre à tous les besoins de vos applications, les filtres à seringue Thermo Scientific™ Target 2™ produisent des extraits d’échantillons plus propres en éliminant les interférences provoquées par des matériaux et fines particules. Les filtres pour seringue en PVDF Target2 sont utilisés pour la filtration biologique générale. Ils sont particulièrement bien adaptés aux applications recherchant une récupération élevée de protéines.
Les filtres à seringue Target2 constituent un choix idéal pour une utilisation générale en laboratoire. Robustes et fiables, ils offrent d’excellentes performances pour un prix attractif.Performances exceptionnelles
- Membranes et boîtiers à faible taux de matières extractibles garantissant qu’aucun contaminant présent sur le filtre ne s’ajoute à votre échantillon
- Performances testées dans des conditions HPLC réelles
- Filtres de 30 mm qui supportent une pression nominale de 120 psi
- Boîtiers fabriqués à partir de résines en polypropylène à faible teneur en substances extractibles, résistantes aux solvants et spécialement sélectionnées pour leur large compatibilité avec les matrices d’échantillons HPLC courantes
- Capables de filtrer les solutions à des températures pouvant atteindre 100˚C
- Stérilisation des filtres à seringue en autoclave à 125°C pendant 15 minutes
- Entrée Luer Lock améliorée empêchant les fuites ; raccord de sortie de type Luer-slip mâle de taille standard pour faciliter le prélèvement du filtrat
Spécification
Filtration d’échantillons : biologiques généraux ; Récupération de protéines élevée souhaitée | |
Polypropylène vierge de qualité médicale | |
PVDF | |
Sterile | |
Rouge | |
4 mm | |
<15 µl | |
Non | |
Target2 | |
<15 μL (Hold Up) |
Oui | |
PVDF | |
0,45 µm | |
Les boîtiers pour filtres pour seringue en polypropylène Target répondent aux exigences de la norme 21 CFR Part 177.1520. Membrane : PVDF certifié HPLC. | |
4 mm | |
HPLC, SPE | |
0,45 µm, 4 mm, boîte de 100. | |
75 psi | |
Filtre pour seringue |
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : Toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.