Learn More
Thermo Scientific™ Filtres pour seringues en PVDF Target2™
Obtenez des extraits d’échantillons plus propres en éliminant les substances interférentes et particules fines avant l’injection grâce à ces filtres pour seringue robustes en PVDF.
155.00€ - 253.00€
Spécification
Certifications/Conformité | Les boîtiers des filtres pour seringue en polypropylène Target sont conformes aux exigences de la norme 21 CFR 177.1520. Membrane : PVDF certifié HPLC. |
---|---|
Jetable | Oui |
Matériau | PVDF |
Matériau (membrane) | PVDF |
Stérilité | Non stérile |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10095634
|
Thermo Scientific™
F2500-5 |
30 mm | 0,45 μm |
211.46€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10618615
|
Thermo Scientific™
F2500-6 |
30 mm | 0,2 μm |
253.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10026174
|
Thermo Scientific™
F2504-5 |
4 mm | 0,45 μm |
155.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10576575
|
Thermo Scientific™
F2504-6 |
4 mm | 0,2 μm |
251.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10269554
|
Thermo Scientific™
F2513-5 |
17 mm | 0,45 μm |
166.47€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10774247
|
Thermo Scientific™
F2513-6 |
17 mm | 0,2 μm |
173.22€
100 pièces |
Expédition estimée: 16-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
L’ajout d’une étape de filtration à seringue avant l’injection permet non seulement d’obtenir des résultats plus cohérents et plus fiables, mais également de protéger les instruments délicats et de prolonger la durée de vie des colonnes. Disponibles en tailles et types de membrane variés pour répondre à tous les besoins de vos applications, les filtres pour seringue Thermo Scientific™ Target2™ produisent des extraits d’échantillons plus propres en éliminant les substances et particules fines perturbatrices. Les filtres pour seringue en PVDF Target2 sont utilisés pour la filtration biologique générale. Ils sont particulièrement bien adaptés aux applications recherchant une récupération élevée de protéines.
Les filtres pour seringue Target2 constituent un choix idéal pour une utilisation générale en laboratoire. Robustes et fiables, ils offrent d’excellentes performances pour un prix attractif.Performances exceptionnelles
- Membranes et boîtiers à faible taux de matières extractibles garantissant qu’aucun contaminant présent sur le filtre ne s’ajoute à votre échantillon
- Performances testées dans des conditions HPLC réelles
- Filtres de 30 mm qui supportent une pression nominale de 120 psi
- Boîtiers fabriqués à partir de résines en polypropylène à faible teneur en substances extractibles, résistantes aux solvants et spécialement sélectionnées pour leur large compatibilité avec les matrices d’échantillons HPLC courantes
- Capables de filtrer les solutions à des températures pouvant atteindre 100°C
- Ces filtres pour seringue peuvent être stérilisés par autoclave à 125°C pendant 15 minutes
- Entrée Luer Lock améliorée empêchant les fuites ; raccord de sortie de type Luer-slip mâle de taille standard pour faciliter le prélèvement du filtrat
Spécification
Les boîtiers des filtres pour seringue en polypropylène Target sont conformes aux exigences de la norme 21 CFR 177.1520. Membrane : PVDF certifié HPLC. | |
PVDF | |
Non stérile | |
Polypropylène vierge de qualité médicale, résistant aux solvants | |
Target2 |
Oui | |
PVDF | |
HPLC, SPE | |
Non | |
Filtre pour seringue |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.