Learn More
Acide (+)-tartrique, extra pur, SLR, Poudre, Fisher Chemical
Catalog Number p-7073596
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Récipient en plastique
87-69-4
C4H6O6
150.09
MFCD00064207
FEWJPZIEWOKRBE-UHFFFAOYNA-N
l-tartaric acid, l-+-tartaric acid, l +-tartaric acid, 2r,3r-2,3-dihydroxysuccinic acid, tartaric acid, 2r,3r-2,3-dihydroxybutanedioic acid, r,r-tartaric acid, +-l-tartaric acid, dextrotartaric acid, l-threaric acid
444305
CHEBI:15671
OC(C(O)C(O)=O)C(O)=O
87-69-4
C4H6O6
150.09
MFCD00064207
FEWJPZIEWOKRBE-UHFFFAOYNA-N
l-tartaric acid, l-+-tartaric acid, l +-tartaric acid, 2r,3r-2,3-dihydroxysuccinic acid, tartaric acid, 2r,3r-2,3-dihydroxybutanedioic acid, r,r-tartaric acid, +-l-tartaric acid, dextrotartaric acid, l-threaric acid
444305
CHEBI:15671
OC(C(O)C(O)=O)C(O)=O
Point de fusion 168°C
Couleur Blanc
pH 1.6
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Quantité 500 g
Nom IUPAC acide (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioïque
Poids de la formule 150.09g/mol
Tension de vapeur <0.1mbar at 20°C
Forme physique Solide
compliance-icons
Identifiant produit
  • L(+)-Tartaric acid