Learn More
Mélange tampon TBE (mélange sec de poudre de tris/acide borique/EDTA/électrophorèse), Fisher BioReagents
Click to view available options
Quantité:
86,1 g
Conditionnement:
86.10g
Description
Tampon d’électrophorèse.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | TBE Buffer Mix |
| CAS | 77-86-1, 6381-92-6, 10043-35-3 |
| Couleur | Blanc |
| pH | 8.2 to 8.4 |
| Forme physique | Solide |
| Quantité | 86,1 g |
| DNase | Sans DNase |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Synonyme | Tris-Boric Acid-EDTA Buffer Mix |
| Qualité | Électrophorèse |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Tris borate EDTA 10X powder
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.