Learn More
Thermo Scientific Chemicals TBE (TRIS + Borate + EDTA), 10 X
Marque: Thermo Scientific Chemicals J62449.K7
Code nomenclature Nacres: NA.25
Informations supplémentaires : Poids : 4.00000kg
Description
TBE (Tris/Borate/EDTA) Buffer is commonly used in nucleic acid electrophoresis. TBE Buffer is used for polyacrylamide and agarose gel electrophoresis. It is ideally suited for DNA and RNA separation on longer run, higher voltage or amperage gels. TBE is used with non-denaturing or denaturing (7 M urea) gels. It is also routinely used for DNA automated sequencing gel.5 TBE can also be used for agarose gels but is not recommended for preparative gels for recovery of nucleic acids. Tris-Borate-EDTA buffer has been used for pulsed-field gel electrophoresis (PFGE).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Buffer | |
10X | |
4 L |
Colorless | |
Liquide |
Sécurité et traitement
- TBE (10X), TRIS + borate + EDTA
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
Conseils de prudence
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Boric acid, glycine
RUO – Research Use Only