Learn More
TCR beta Armenian Hamster, PE, Clone: H57-597, enQuireBio™
Armenian Hamster Monoclonal Antibody
94.25€ - 228.00€
Spécification
Antigène | TCR beta |
---|---|
Clone | H57-597 |
Concentration | 0.5mg/mL |
Applications | Flow Cytometry |
Classification | Monoclonal |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15962498
|
EnquireBio
QAB79-PE-25UG |
25 μg |
94.25€
25µg |
Expédition estimée: 12-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15952498
|
EnquireBio
QAB79-PE-100UG |
100 μg |
228.00€
100µg |
Expédition estimée: 12-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
TCR beta | |
0.5mg/mL | |
Monoclonal | |
Armenian Hamster | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
Tcrb | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |
H57-597 | |
Flow Cytometry | |
PE | |
RUO | |
21577 | |
IgG | |
Protein A/G Purified |