Learn More
TE Buffer, 1X Solution, Molecular Biology Grade, Ultrapure, Thermo Scientific™
Use directly to resuspend and/or dilute purified DNA or RNA
Marque:  Thermo Scientific J75893.AE
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Quantité. 100mL
Emballage Nalgene bottle
Code produit. 15661509
  • 17.40€ / 100mL
En stock 2
Ajouter au panier
Spécification
Identifiants chimiques
1185-53-1
157.594
93573
C(C(CO)(CO)N)O.Cl
C4H12ClNO3
QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
2-amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol;hydrochloride
Spécification
TE Buffer
C4H12ClNO3
C(C(CO)(CO)N)O.Cl
157.594
Solution
Nalgene bottle
1185-53-1
QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
2-amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol;hydrochloride
93573
Molecular Biology
100mL