Learn More
Techne Thermocycleurs 3PRIMEBASE
Écran tactile couleur, programmation facile et interface utilisateur intuitive, qui offre une expérience utilisateur inégalée
Marque:  Techne 3PRIMEBASE/02
Code nomenclature Nacres: NC.21
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 12618875
  • 2558.00€ / 1 pièce
Date d’expédition estimée: 11-10-2021
Description
Description
  • Les modèles préinstallés permettent de créer rapidement des programmes complexes par le biais d’une interface tactile intuitive (VGA de 3,5 po avec affichage graphique)
  • Les programmes peuvent être transférés entre les instruments via une connexion USB ou vers un PC
  • La mémoire interne peut contenir jusqu’à 1000 programmes, avec un stockage illimité disponible sur clé USB
  • Gain d’espace et faible encombrement
  • Redémarrage automatique en cas de coupure de courant
  • Options de bloc ; 24 x 0,2 ml (compatible avec les barrettes de microtubes à 8 puits) et 18 x 0,5 ml
  • Exigences de puissance électrique : 100/230 V 50/60 Hz, 155 W
Spécifications :
  • Plage de températures des blocs : 4° à 100°C (maintien final de 4°C)
  • Uniformité du bloc à 55°C : <±0,3°C
  • Précision de la température à 55°C : <±0,25°C
  • Fréquence maximale de chauffage : 3,0°C/sec
  • Pression du couvercle chauffant fixe
  • Type : 2 x élément Peltier/bloc
  • L x l x H : 350 x 210 x 280 mm
  • Poids : 6 kg
Prestations de service
Garantie de 4 ans
Spécification
Spécification
24 x 0,2 ml
100/230 V 50/60 Hz, 155 W