Learn More
Techne Thermocycleurs 3PrimeX
Sa conception flexible permet de mettre l’unité à niveau à la fonction gradient incluse
472.00€ - 3766.00€
Spécification
Alimentation électrique 100/230 V 50/60 Hz, 155 W
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Type de produit Capacité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Type de produit Capacité Prix Quantité et disponibilité  
12678875
Afficher les documents
Techne
3PRIMEX/02
PrimeX 48 x 0,2 ml
3766.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Date d’expédition estimée: 02-12-2021
12698875
Afficher les documents
Techne
3PRIMEX/05
PrimeX 30 x 0,5 ml
3766.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Date d’expédition estimée: 02-12-2021
12618885
Afficher les documents
Techne
3PRIMEX/USB
Mise à niveau PrimeX
472.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Date d’expédition estimée: 02-12-2021
Description
Description
  • Interface à écran tactile couleur (VGA de 3,5 po avec affichage graphique) pour une configuration rapide des programmes
  • Les programmes peuvent être transférés entre les instruments via une connexion USB ou vers un PC
  • Capacité d’échantillons étendue, acceptant des microtubes de 48 x 0,2 ml, des tubes de 30 x 0,5 ml et une demi-plaque à 96 puits en format horizontal
  • La mémoire interne peut contenir jusqu’à 1000 programmes, avec un stockage illimité disponible sur clé USB
  • Gain d’espace et faible encombrement
  • Redémarrage automatique en cas de coupure de courant
  • Pression du couvercle chauffant réglable
  • Exigences de puissance électrique : 100/230 V 50/60 Hz, 155 W
Spécifications :
  • Plage de températures des blocs : 4° à 100°C (maintien final de 4°C)
  • Uniformité du bloc à 55°C : <±0,3°C
  • Précision de la température à 55°C : <±0,25°C
  • Température du couvercle chauffant réglable : 35° à 115°C ou éteint
  • Fréquence maximale de chauffage : 3,0°C/sec
  • Type : 2 à 4 éléments Peltier/bloc
  • Mise à niveau vers un cyclage de gradient avec l’achat d’un module 3PRIMEX / USB
  • L x l x H : 350 x 210 x 280 mm
  • Poids : 6 kg
Garantie
Garantie de 4 ans
Spécification
Spécification
100/230 V 50/60 Hz, 155 W