Learn More
Techne™ Thermocycleur à gradient 5PrimeG
Permet d’optimiser les températures d’hybridation en une seule expérience avec une large plage de gradient linéaire de 19 à 29°C. Le thermocycleur à gradient Bibby Scientific™ Techne™ 5PrimeG offre de hautes performances, un débit élevé et une flexibilité maximale.
Marque:  Techne™ 5PRIMEG/C
Code nomenclature Nacres: NC.21
Informations supplémentaires : Poids : 9.40000kg
Code produit. 13560790
  • 3851.00€ / 1 pièce
Expédition estimée
11-04-2019
Ajouter au panier
Description
Description
  • Le large gradient linéaire d’une amplitude de 29°C permet d’optimiser les températures d’hybridation en une seule expérience
  • La fonction de calcul du gradient affiche la température pour chacune de 12 colonnes, facilitant ainsi la reproduction des conditions thermiques
  • Interface à écran tactile couleur (VGA de 3.5 po avec affichage graphique) pour une configuration rapide des programmes
  • Les programmes peuvent être transférés entre les instruments via une connexion USB ou vers un PC
  • Options de bloc : 96 x 0.2 ml (compatible avec les plaques avec et sans jupe), 60 x 0.5 ml, 384 puits et Combi-Block (33 x 0.2 ml et 33 x 0.5 ml)
  • La mémoire interne peut contenir jusqu’à 1000 programmes, avec un stockage illimité disponible sur clé USB
  • Gain d’espace et faible encombrement
  • Redémarrage automatique en cas de coupure de courant
  • Pression du couvercle chauffant réglable
  • Exigences de puissance électrique : 100/230 V 50/60 Hz, 155 W
Spécifications :
  • Gamme de température des blocs : 10°C à 100°C (maintien final de 4°C)
  • Uniformité du bloc à 55°C : <±0.3°C
  • Précision de la température à 55°C : <±0.25°C
  • Température du bouchon chauffant réglable : 35°C à 115°C ou éteint
  • Fréquence maximale de chauffage : 3.4°C/s
  • Gamme de gradients : 30° à 80°C
  • Gradient maximum : 29°C (19°C pour 384)
  • Gradient minimum : 1°C
  • Type : 8 x élément Peltier/bloc
  • L x l x H : 420 x 240 x 240 mm
  • Poids : 9.4 kg
Spécification
Spécification
35°C à 115°C ou éteint
25°C
±25°C
384 well plates
100/230 V 50/60 Hz, 450 W
1000
10°C à 100°C (maintien final 4°C)
±0.3°C
420 x 240 x 240 mm
Vidéos
Documentation
Documents techniques