Learn More
Tampon d’étalonnage technique pH 1,68, Hanna Instruments™
Click to view available options
Quantité:
20 mL
Spécification
Couleur | Incolore |
pH | 1.68 |
Forme physique | Liquide |
Quantité | 20 mL |
Type de solution | Buffer |
Formule | Aqueous Buffer Solution |
Odeur | Odorless |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- pH 1.68 Buffer Solution
- Dangers
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contient: Potassium tetraoxalate