Learn More
Tegobuvir, MedChemExpress
Code produit. p-200096989
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
Code produit. 16490387
Marque: Medchem Express HY10544
MedChemExpress Tegobuvir is a specific, covalent inhibitor of the HCV NS5B polymerase.
Tegobuvir is a specific, covalent inhibitor of the HCV NS5B polymerase.
Spécification
Nom chimique ou matériau Tegobuvir
CAS 1000787-75-6
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C25H14F7N5
Quantité 50 mg
Synonyme GS 333126 GS-9190
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 50 mg/mL (96.64 mM)
SMILES FC1=CC=CC=C1C2=NC3=CN(CC4=NN=C(C5=CC=C(C(F)(F)F)C=C5C(F)(F)F)C=C4)C=CC3=N2
Poids moléculaire (g/mol) 517.4
Poids de la formule 517.4
Pourcentage de pureté 98.02%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-anti-virus
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.