Learn More
Invitrogen™ Human TEK (TIE2) [Y897S], GST Tag Recombinant Protein
Human TEK (TIE2) [Y897S], GST Tag Recombinant Protein
524.00€ - 7580.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_000450 |
---|---|
À utiliser avec (application) | Kinase Assay |
Poids moléculaire | 66.7 kDa |
Famille des kinases | TIE Kinase Family |
Longueur des protéines | aa 771 - end |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15920293
|
Invitrogen™
A30519 |
10 μg |
524.00€
10µg |
Expédition estimée: 07-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17118745
|
Invitrogen™
A32878 |
100 μg |
2435.00€
100µg |
Expédition estimée: 27-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17148785
|
Invitrogen™
A33368 |
1 mg |
7580.00€
1mg |
Expédition estimée: 24-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
TEK (TIE2) Y897S receptor tyrosine kinase is expressed principally on vascular endothelium. Disrupting TEK Y897S function in mice results in embryonic lethality with defects in embryonic vasculature, suggesting a role in blood vessel maturation and maintenance. Angiopoietin-1 is a secreted growth factor that binds to and activates the TEK receptor tyrosine kinase. SHP2 and GRB2 are recruited to the activated TEK kinase domain and are part of the cellular responses that mediate TEK function. TEK expression is upregulated in the endothelium of vascular 'hot spots' in human breast cancer specimens. However, TEK is also overexpressed in areas of active angiogenesis in normal tissues.- Validated for use with the Z’-LYTE™ assay
- Available in multiple pack sizes for convenient use
Spécification
NP_000450 | |
66.7 kDa | |
aa 771 - end | |
Recombinant | |
Storage Buffer: 50 mM Tris-HCl, pH 7.5, 150 mM NaCl, 10 mM glutathione, 0.1 mM EDTA, 0.25 mM DTT, 0.1 mM PMSF, 25% glycerol. | |
Liquid |
Kinase Assay | |
TIE Kinase Family | |
Human | |
GST Tag | |
Dry Ice |