Learn More
TEKT1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
121.38€ - 325.38€
Spécification
Antigène TEKT1
Concentration 0.38 mg/mL
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16812424
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
13969-1-AP-20UL
20 μL Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
16802424
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
13969-1-AP-150UL
150 μL Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
This gene product belongs to the tektin family of proteins. Tektins comprise a family of filament-forming proteins that are coassembled with tubulins to form ciliary and flagellar microtubules. This gene is predomitly expressed in the testis and in mouse, tektin 1 mRNA was localized to the spermatocytes and round spermatids in the seminiferous tubules, indicating that it may play a role in spermatogenesis.
Spécification
Spécification
TEKT1
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
Q969V4, Q99JD2, Q9DAJ2
21689, 83659, 85270
TEKT1 Fusion Protein Ag4993
Primary
-20°C
TEKT1
0.38 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
TEKT1
Tekt1
IgG
Antigen Affinity Chromatography