Learn More
Tellure, 99,8 %, (traces de métaux), poudre, 200 mailles, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10005973 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
CAS: 13494-80-9 | Te | 127.60 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse des ultra-traces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13494-80-9
Formule moléculaire Te
Poids moléculaire (g/mol) 127.60
Numéro MDL MFCD00134062
Clé InChI PORWMNRCUJJQNO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tellurium, elemental, telloy, tellur, aurum paradoxum, element, tellur polish, metallum problematum, tellurium, metallic, unii-nqa0o090zj, and compounds
CID PubChem 6327182
ChEBI CHEBI:30452
Nom IUPAC tellure
SMILES [Te]
Spécification
Point d’ébullition 990.0°C
Nom chimique ou matériau Tellurium
Point de fusion 450.0°C
Couleur Noir à gris
Forme physique Poudre
Quantité 500 g
Plage de pourcentage du dosage 99.8%
Fieser 15,298
Merck Index 15, 9263
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in h2so4,hno3 and koh,insoluble in benzene and carbon disulfide
Poids de la formule 127.6
Pourcentage de pureté 99.8%
Qualité Base de métaux à l’état de traces