Learn More
Binder™ Temperature Analog Output
Binder™ Temperature Analog Output for 4 to 20 mA is designed for temperature values only.
Marque:  Binder™ 8012-0431
Code nomenclature Nacres: NB.77
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15661736
  • 863.00€ / 1 pièce
Pour délai, nous consulter 03 88 67 14 14
Ajouter au panier
Description
Description
  • Output not adjustable
  • 4 to 20 mA
Spécification
Spécification
FD 240, FD 23, FED 400
Temperature
Analog Output
Vidéos