Learn More
Horst™ Régulateurs de température
Marque: Horst™ 063101
Code nomenclature Nacres: PB.12
Informations supplémentaires : Poids : 10.00000kg
Description
Régulateur de température thermocouple K• Puissance variable 2300 ou 3600 W
• Sortie analogique 10 mV/°C
• Prise Afnor 230V en face arrière
• Consigne de la température par roue codeuse. Puissance de chauffe réglable entre 0 et 100%. Protection contre la rupture du thermocouple
• Régulateur de température
• Régulateur de température
• 3600 W, 16 A
• Accessoires obligatoires thermocouple K
• Puissance variable 2200 ou 3500 W
• Prise 230V en face arrière
• Consigne température par roue codeuse
• Puissance de chauffe réglable 0 et 100%
• Sécurité rupture du thermocouple
• 3500 W, 16 A
Spécification
3500 W | |
HT31 | |
16 A | |
230 V |
3600 | |
NiCr-Ni (K) | |
Contrôleur de température |