Learn More
Bochem™ Trépieds en fonte trempée
Marque:  Bochem™ 5230
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Code produit. 10085150
  • 13.90€ / 1 pièce
Expédition estimée: 06-10-2022
Spécification
Trépieds
1Pack
180mm
Fonte trempée
100mm