Learn More
Tenovin-6 Hydrochloride, MedChemExpress
MedChemExpress Tenovin-6 Hydrochloride, an analog of Tenovin-1 (HY-13423), is an activator of p53 transcriptional activity. Tenovin-6 Hydrochloride inhibits the protein deacetylase activities of purified human SIRT1, SIRT2, and SIRT3 with IC50s of 21 μM, 10 μM, and 67 μM, respectively. Tenovin-6 Hydrochloride also inhibits dihydroorotate dehydrogenase (DHODH).
83.70€ - 683.10€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Tenovin-6 Hydrochloride |
---|---|
Forme physique | Solid |
CAS | 1011301-29-3 |
Couleur | Jaune |
Notes de qualité de la pureté | Research |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16476786
![]() |
Medchem Express
HY-15510B |
100 mg |
683.10€
100mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16432677
![]() |
Medchem Express
HY-15510B |
50 mg |
405.00€
50mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16429157
![]() |
Medchem Express
HY-15510B |
5 mg |
112.05€
5mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16426588
![]() |
Medchem Express
HY-15510B |
10 mg |
139.05€
10mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16420246
![]() |
Medchem Express
HY-15510B |
2 mg |
83.70€
2mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Tenovin-6 Hydrochloride, an analog of Tenovin-1 (HY-13423), is an activator of p53 transcriptional activity. Tenovin-6 Hydrochloride inhibits the protein deacetylase activities of purified human SIRT1, SIRT2, and SIRT3 with IC50s of 21 μM, 10 μM, and 67 μM, respectively. Tenovin-6 Hydrochloride also inhibits dihydroorotate dehydrogenase (DHODH).Spécification
Tenovin-6 Hydrochloride | |
1011301-29-3 | |
Research | |
Cancer-programmed cell death | |
O=C(NC(NC1=CC=C(NC(CCCCN(C)C)=O)C=C1)=S)C2=CC=C(C(C)(C)C)C=C2.Cl | |
491.09 | |
Research |
Solid | |
Jaune | |
C25H35ClN4O2S | |
DMSO : ≥ 49 mg/mL (99.78 mM) | |
491.09 | |
98.0% |
Sécurité et traitement
H315∣H317∣H318∣H334∣H335∣H341∣H361∣H370∣H413
missing translation for 'shelfLife' : 4°C, sealed storage, away from moisture∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
Recommended Storage : 4°C, sealed storage, away from moisture∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
Research purposes only
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.