Learn More
TentaGel™ MB-Br, ACROS Organics™
Marque:  Acros Organics 354480050
Code nomenclature Nacres: NB.21
Informations supplémentaires : CAS : 73342-17-3 Poids : 0.00500kg
Code produit. 10031981
  • 243.00€ / 5g
Date d’expédition estimée: 09-08-2021
Description
Description
Pour la synthèse du support solide
Spécification
Spécification
TentaGel™ MB-Br
Flacon en verre
5g
MFCD00217898
Poudre
0.4 to 0.6mmol/g
140 to 170 Micron
Blanc à jaune
O-(2-Bromoethyl)polyethylene glycol polymer bound
Vidéos
FDS Documents
Certificats