Learn More
Téréphthaldicarboxaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10011610
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
623-27-8
C8H6O2
134.13
MFCD00006949
KUCOHFSKRZZVRO-UHFFFAOYSA-N
1,4-benzenedicarboxaldehyde, p-phthalaldehyde, terephthaldehyde, terephthaldialdehyde, terephthaladehyde, terephthaldicarboxaldehyde, terephthalic aldehyde, 1,4-phthalaldehyde, p-formylbenzaldehyde, terephtaldehyde
12173
Téréphtalaldéhyde
C1=CC(=CC=C1C=O)C=O
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
623-27-8
C8H6O2
134.13
MFCD00006949
KUCOHFSKRZZVRO-UHFFFAOYSA-N
1,4-benzenedicarboxaldehyde, p-phthalaldehyde, terephthaldehyde, terephthaldialdehyde, terephthaladehyde, terephthaldicarboxaldehyde, terephthalic aldehyde, 1,4-phthalaldehyde, p-formylbenzaldehyde, terephtaldehyde
12173
Téréphtalaldéhyde
C1=CC(=CC=C1C=O)C=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Terephthaldicarboxaldehyde
Note relative au nom 98%
Point de fusion 114°C to 116°C
Couleur Blanc à jaune
Point d’ébullition 245°C to 248°C
Point d’éclair 76°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire C6H4(CHO)2
Quantité 500 g
Beilstein 07, 675
Informations sur la solubilité Solubility in water: 3g/L (50°C). Other solubilities: soluble in alkalies,soluble in alcohol and ether
Poids de la formule 134.13
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Terephthaldicarboxaldehyde