Learn More
Acide téréphthalique, + de 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 13458418
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Tambour en fibre
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
100-21-0
C8H6O4
166.13
MFCD00002558
KKEYFWRCBNTPAC-UHFFFAOYSA-N
p-phthalic acid, 1,4-benzenedicarboxylic acid, benzene-1,4-dicarboxylic acid, p-dicarboxybenzene, p-benzenedicarboxylic acid, p-carboxybenzoic acid, acide terephtalique, para-phthalic acid, tephthol, 1,4-dicarboxybenzene
7489
CHEBI:15702
Acide téréphtalique
C1=CC(=CC=C1C(=O)O)C(=O)O
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
100-21-0
C8H6O4
166.13
MFCD00002558
KKEYFWRCBNTPAC-UHFFFAOYSA-N
p-phthalic acid, 1,4-benzenedicarboxylic acid, benzene-1,4-dicarboxylic acid, p-dicarboxybenzene, p-benzenedicarboxylic acid, p-carboxybenzoic acid, acide terephtalique, para-phthalic acid, tephthol, 1,4-dicarboxybenzene
7489
CHEBI:15702
Acide téréphtalique
C1=CC(=CC=C1C(=O)O)C(=O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Terephthalic acid
Point de fusion >300.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Tambour en fibre
Quantité 25 kg
Beilstein 09,841
Merck Index 15,9305
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alkalies, slightly soluble in alcohol, insoluble in chloroform, ether and acetic acid
Point de sublimation 0402.0°C
Poids de la formule 166.13
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Poudre cristalline