missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TERF2 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

140.00€ - 399.00€

Spécification

Antigène TERF2
Concentration 0.29 mg/mL
Applications Western Blot, Immunoprecipitation
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications

Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16801565
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
22020-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 12-04-2024
pour voir le stock disponible 
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
16891555
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
22020-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 12-04-2024
pour voir le stock disponible 
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description

Description

TRF2 is a ubiquitously expressed protein that is implicated in the control of telomere length. TRF2, like TRF1 contains a Myb-related DNA binding motif. It binds to duplex TTAGGG repeats and is localized to all human telomeres in metaphase chromosomes. TRF2 is thought to protect chromosome ends by maintaining the correct structure at telomere termini. The use of mutant forms of TRF2 has implicated a role for TRF2 in the prevention of senescence in primary human cells. Recently, it has been shown that inhibition of TRF2 resulted in apoptosis in a subset of mammalian cell types.
Spécification

Spécification

TERF2
Western Blot, Immunoprecipitation
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Human
O35144, Q15554
21750, 7014
TERF2 Fusion Protein Ag16798
Primary
-20°C
TERF2
0.29 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Telomeric DNA binding protein, TERF2, TRBF2, TRF2, TTAGGG repeat binding factor 2
TERF2
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Vidéos
FDS
Documents

Documents

Product Certifications