Learn More
tert-Butyl4-[4-(aminométhyl)phényl]tétrahydro1-(2H)-pyrazinecarboxylate, ≥90 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Spécification
Nom chimique ou matériau | Tert-butyl 4-[4-(aminomethyl)phenyl]tetrahydro-1(2H)-pyrazinecarboxylate |
% min. CAS | 89.5 |
% max. CAS | 100.0 |
Plage de pourcentage du dosage | 90% |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Quantité | 1 g |
Poids de la formule | 291.39 |
Pourcentage de pureté | 90% |