Learn More
4-(4-cyanophényl)tétrahydro-1(2H)-pyrazinecarboxylate de tert-butyle, ≥97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10619764
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Nom chimique ou matériau Tert-butyl 4-(4-cyanophenyl)tetrahydro-1(2H)-pyrazinecarboxylate
CAS 186650-98-6
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C16H21N3O2
Numéro MDL MFCD03791198
Quantité 1 g
Synonyme tert-butyl 4-4-cyanophenyl piperazine-1-carboxylate, 1-boc-4-4-cyanophenyl piperazine, tert-butyl 4-4-cyanophenyl tetrahydro-1 2h-pyrazinecarboxylate, 1-piperazinecarboxylic acid, 4-4-cyanophenyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 4-piperazin-4-yl benzonitrile,n1-boc protected, n-tert-butoxycarbonyl-4-4-cyanophenyl piperazine, t-butyl 4-4-cyanophenyl piperazine-1-carboxylate, 4-4-cyanophenyl piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 4-4-cyano-phenyl-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Clé InChI WIBWVYVIBJOVIW-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C2=CC=C(C=C2)C#N
Nom IUPAC 4-(4-cyanophényl)pipérazine-1-carboxylate de tert-butyle
Poids moléculaire (g/mol) 287.363
CID PubChem 2795512
Poids de la formule 287.36
Pourcentage de pureté 97%