missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
tert-butyl4-(5-formylpyrid-2-yl)pipérazine-1-carboxylate, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Spécification
Nom chimique ou matériau | Tert-butyl 4-(5-formylpyrid-2-yl)piperazine-1-carboxylate |
% min. CAS | 96.5 |
% max. CAS | 100.0 |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Quantité | 250 mg |
Synonyme | tert-butyl 4-5-formylpyridin-2-yl piperazine-1-carboxylate, tert-butyl 4-5-formylpyrid-2-yl piperazine-1-carboxylate, 4-5-formylpyridin-2-yl piperazine, 4-5-formylpyridin-2-yl piperazine, n1-boc protected, 1-piperazinecarboxylicacid, 4-5-formyl-2-pyridinyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 1-piperazinecarboxylicacid,4-5-formyl-2-pyridinyl-,1,1-dimethylethyl ester |
Poids de la formule | 291.35 |
Pourcentage de pureté | 97% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'