Learn More
tert-butyl 4-[5-(hydroxyméthyl)pyrid-2-yl]pipérazine-1-carboxylate, ≥97 %, Maybridge
35.16€ - 90.01€
Identifiants chimiques
CAS 857284-20-9
Formule moléculaire C15H23N3O3
Poids moléculaire (g/mol) 293.367
Numéro MDL MFCD08060526
Clé InChI QKCHWJYIPFBVRD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tert-butyl 4-5-hydroxymethyl pyrid-2-yl piperazine-1-carboxylate, tert-butyl 4-5-hydroxymethyl pyridin-2-yl piperazine-1-carboxylate, 1-piperazinecarboxylicacid, 4-5-hydroxymethyl-2-pyridinyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 1-piperazinecarboxylicacid,4-5-hydroxymethyl-2-pyridinyl-,1,1-dimethylethyl ester
CID PubChem 7537576
Nom IUPAC 4-[5-(hydroxyméthyl)pyridine-2-yl]pipérazine-1-carboxylate de tert-butyle
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C2=NC=C(C=C2)CO
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10632065
FDS Afficher les documents
Maybridge
CC43909CB
250mg Flacon en verre ambré
35.16€
250mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée
05-05-2021
10026262
FDS Afficher les documents
Maybridge
CC43909DA
1g Flacon en verre ambré
90.01€
1g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée
05-05-2021
Identifiants chimiques
857284-20-9
293.367
QKCHWJYIPFBVRD-UHFFFAOYSA-N
7537576
CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C2=NC=C(C=C2)CO
C15H23N3O3
MFCD08060526
tert-butyl 4-5-hydroxymethyl pyrid-2-yl piperazine-1-carboxylate, tert-butyl 4-5-hydroxymethyl pyridin-2-yl piperazine-1-carboxylate, 1-piperazinecarboxylicacid, 4-5-hydroxymethyl-2-pyridinyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 1-piperazinecarboxylicacid,4-5-hydroxymethyl-2-pyridinyl-,1,1-dimethylethyl ester
4-[5-(hydroxyméthyl)pyridine-2-yl]pipérazine-1-carboxylate de tert-butyle
Spécification
tert-Butyl 4-[5-(hydroxymethyl)pyrid-2-yl]piperazine-1-carboxylate
250mg
96.5
97%
MFCD08060526
QKCHWJYIPFBVRD-UHFFFAOYSA-N
4-[5-(hydroxyméthyl)pyridine-2-yl]pipérazine-1-carboxylate de tert-butyle
7537576
97%
Flacon en verre ambré
857284-20-9
100.0
C15H23N3O3
tert-butyl 4-5-hydroxymethyl pyrid-2-yl piperazine-1-carboxylate, tert-butyl 4-5-hydroxymethyl pyridin-2-yl piperazine-1-carboxylate, 1-piperazinecarboxylicacid, 4-5-hydroxymethyl-2-pyridinyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 1-piperazinecarboxylicacid,4-5-hydroxymethyl-2-pyridinyl-,1,1-dimethylethyl ester
CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C2=NC=C(C=C2)CO
293.367
293.36
FDS