Learn More
Tert-butyl 4’-(bromométhyl)biphényl-2-carboxylate, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Description
1,1-Dimethylethyl Esterbiphenyl is used in the preparation of angiotensin II receptor antagonists.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1,1-diméthyléthyle esterbiphényle est utilisé dans la préparation d’antagonistes des récepteurs de l’angiotensine II.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme, l’acétate d’éthyle et le DMSO.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec, dans un récipient bien scellé. Conserver à l’abri des oxydants.
1,1-diméthyléthyle esterbiphényle est utilisé dans la préparation d’antagonistes des récepteurs de l’angiotensine II.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme, l’acétate d’éthyle et le DMSO.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec, dans un récipient bien scellé. Conserver à l’abri des oxydants.
Spécification
Nom chimique ou matériau | tert-Butyl 4'-(bromomethyl)biphenyl-2-carboxylate |
Quantité | 250 mg |
Informations sur la solubilité | Soluble in chloroform,ethyl acetate,and DMSO. |
Poids de la formule | 347.24 |
Pourcentage de pureté | 97% |