Learn More
tert-Butyl6-fluoro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-3-carboxylate, ≥97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10045102
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
155601-71-1
C11H12FN3O2
237.234
MFCD06797502
INGAFDNQIOIZHC-UHFFFAOYSA-N
tert-butyl 6-fluoro-1h-pyrazolo 3,4-b pyridine-3-carboxylate, 6-fluoro-1h-pyrazolo 3,4-b pyridine-3-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl6-fluoro-1h-pyrazolo 3,4-b pyridine-3-carboxylate, 3-tert-butoxycarbonyl-6-fluoro-1h-pyrazolo 3,4-b pyridine, tert-butyl 6-fluoro-2h-pyrazolo 3,4-b pyridine-3-carboxylate, t-butyl 6-fluoro-1h-pyrazolo 3,4-b pyridine-3-carboxylate, tert-butyl 6-fluoropyrazolo 5,4-b pyridine-3-carboxylate, tert-butyl 6-fluoro-1h-pyrazolo-3,4-b pyridine-3-carboxylate, tert-butyl 6-fluoro-1h-pyrazolo 3.4-b pyridine-3-carboxylate
7127829
6-fluoro-2H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-3-carboxylate de tert-butyle
CC(C)(C)OC(=O)C1=C2C=CC(=NC2=NN1)F
155601-71-1
C11H12FN3O2
237.234
MFCD06797502
INGAFDNQIOIZHC-UHFFFAOYSA-N
tert-butyl 6-fluoro-1h-pyrazolo 3,4-b pyridine-3-carboxylate, 6-fluoro-1h-pyrazolo 3,4-b pyridine-3-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl6-fluoro-1h-pyrazolo 3,4-b pyridine-3-carboxylate, 3-tert-butoxycarbonyl-6-fluoro-1h-pyrazolo 3,4-b pyridine, tert-butyl 6-fluoro-2h-pyrazolo 3,4-b pyridine-3-carboxylate, t-butyl 6-fluoro-1h-pyrazolo 3,4-b pyridine-3-carboxylate, tert-butyl 6-fluoropyrazolo 5,4-b pyridine-3-carboxylate, tert-butyl 6-fluoro-1h-pyrazolo-3,4-b pyridine-3-carboxylate, tert-butyl 6-fluoro-1h-pyrazolo 3.4-b pyridine-3-carboxylate
7127829
6-fluoro-2H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-3-carboxylate de tert-butyle
CC(C)(C)OC(=O)C1=C2C=CC(=NC2=NN1)F
Nom chimique ou matériau tert-Butyl 6-fluoro-1H-pyrazolo[3, 4-b]pyridine-3-carboxylate
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 237.23
Pourcentage de pureté 97%