Learn More
Isocyanate de tert-butyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10461094
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau tert-Butyl isocyanate
CAS 1609-86-5
Densité 0.8440g/mL
Point d’ébullition 84.0°C
Point d’éclair −4°C
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C5H9NO
Formule linéaire (CH3)3CNCO
Quantité 5 g
Synonyme tert-butyl isocyanate, tert-butylisocyanate, propane, 2-isocyanato-2-methyl, t-butyl isocyanate, t-butylisocyanate, unii-2rhq1bs36d, 2-isocyanato-2-methyl-propane, isocyanic acid, tert-butyl ester, 2rhq1bs36d, 1,1-dimethylethyl isocyanate
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts.
Clé InChI MGOLNIXAPIAKFM-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)N=C=O
Nom IUPAC 2-isocyanato-2-méthylpropane
Poids moléculaire (g/mol) 99.133
CID PubChem 62412
Poids de la formule 99.13
Pourcentage de pureté ≥96.0% (GC)
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • tert-Butyl isocyanate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.