Learn More
Tert-Butyl Methyl Ether, ≥99%, Honeywell™ Riedel-de-Haën™ CHROMASOLV™
Catalog Number 15681740
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
Glass Bottle
CHROMASOLV™, for pesticide residue analysis,≥99.0%
  • For gas chromatography (GC)
  • Developed especially for the application in residue analysis of pesticides and other low-volatile substances using GC
  • Non-volatile matter and water content are specified for each solvent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Tert-Butyl Methyl Ether
CAS 1634-04-4
Formule moléculaire C5H12O
Formule linéaire (CH3)3COCH3
Numéro MDL MFCD00008812
Numéro UN UN2398
Beilstein 1730942
Synonyme tert-butyl methyl ether, methyl tert-butyl ether, mtbe, methyl t-butyl ether, t-butyl methyl ether, methyl tertiary-butyl ether, propane, 2-methoxy-2-methyl, methyl-tert-butyl ether, methyl-t-butyl ether, 2-methyl-2-methoxypropane
Clé InChI BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)OC
Nom IUPAC 2-methoxy-2-methylpropane
Poids moléculaire (g/mol) 88.15
CID PubChem 15413
ChEBI CHEBI:27642
Poids de la formule 88.15g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.0%
Qualité CHROMASOLV™
Densité 0.74g/mL at 25°C
Quantité 1 L
Limite d’explosion 0.151
Point d’éclair −33°C (−27.4°F)
Température d’allumage 705°F
Conditionnement Glass Bottle