Learn More
Tert-Butyl Methyl Ether, Reagent grade, ≥98%, Honeywell™
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Glass Bottle
Description
- ≥95% for general laboratory use.
Spécification
Nom chimique ou matériau | Tert-Butyl Methyl Ether |
Point de fusion | -109°C |
Couleur | Colorless |
Formule linéaire | (CH3)3COCH3 |
Numéro UN | UN2398 |
Beilstein | 1730942 |
Poids de la formule | 88.15g/mol |
Pourcentage de pureté | ≥98% |
Qualité | Reagent |
Densité | 0.74g/mL at 25°C |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- tert-Butyl methyl ether
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.