Learn More
Propiolate de tert-butyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10341180
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau tert-Butyl propiolate
CAS 13831-03-3
Point de fusion 18°C to 20°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.9200g/mL
Point d’ébullition 52°C to 53°C (27.0 mmHg)
Point d’éclair 28°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C7H10O2
Numéro MDL MFCD00060100
Quantité 1 g
Gravité spécifique 0.92
Synonyme tert-butyl propiolate, propiolic acid tert-butyl ester, t-butyl propiolate, 2-propynoic acid, 1,1-dimethylethyl ester, boc-acetylene, tert-butyl propalate, tert-butyl propargylate, acmc-209chj, tert-butyl propiolate #
Clé InChI XGTPDIIFEPTULX-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)OC(=O)C#C
Nom IUPAC tert-butyl prop-2-ynoate
Poids moléculaire (g/mol) 126.16
CID PubChem 543038
Poids de la formule 126.16
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • tert-Butyl propiolate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.