missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Vinylacétate de tert-butyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7037998
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
14036-55-6
C8H14O2
142.20
MFCD06411714
NGASWKRTXGWPNN-UHFFFAOYSA-N
tert-butyl 3-butenoate, tert-butyl vinylacetate, 3-butenoic acid tert-butyl ester, 3-butenoic acid, 1,1-dimethylethyl ester, t-butyl vinylacetate, tert-butyl3-butenoate, tert-butyl-3-butenoate, acmc-20ajl7, vinylacetic acid tert-butyl ester, but-3-enoic acid tert-butyl ester
639778
tert-butyl but-3-enoate
CC(C)(C)OC(=O)CC=C
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
14036-55-6
C8H14O2
142.20
MFCD06411714
NGASWKRTXGWPNN-UHFFFAOYSA-N
tert-butyl 3-butenoate, tert-butyl vinylacetate, 3-butenoic acid tert-butyl ester, 3-butenoic acid, 1,1-dimethylethyl ester, t-butyl vinylacetate, tert-butyl3-butenoate, tert-butyl-3-butenoate, acmc-20ajl7, vinylacetic acid tert-butyl ester, but-3-enoic acid tert-butyl ester
639778
tert-butyl but-3-enoate
CC(C)(C)OC(=O)CC=C

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau tert-Butyl vinylacetate
Densité 0.877
Point d’éclair 31°C (88°F)
Formule linéaire CH2=CHCH2CO2C(CH3)3
Indice de réfraction 1.413
Quantité 1 g
Numéro UN UN3272
Poids de la formule 142.2
Pourcentage de pureté 97%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'