Learn More
Tert-butyldichlorophosphine, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-80246
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre
25979-07-1
C4H9Cl2P
158.98
MFCD00013615
NMJASRUOIRRDSX-UHFFFAOYSA-N
tert-butyldichlorophosphine, t-butyldichlorophosphine, tert-c4h9pcl2, tert-butyl dichloro phosphane, phosphonous dichloride, 1,1-dimethylethyl, snpladsptpdwuup@, pubchem6471, acmc-1cmec, tert-butyl dichloro phosphine, tert-butylphosphine dichloride
117690
tert-butyl(dichloro)phosphane
CC(C)(C)P(Cl)Cl
25979-07-1
C4H9Cl2P
158.98
MFCD00013615
NMJASRUOIRRDSX-UHFFFAOYSA-N
tert-butyldichlorophosphine, t-butyldichlorophosphine, tert-c4h9pcl2, tert-butyl dichloro phosphane, phosphonous dichloride, 1,1-dimethylethyl, snpladsptpdwuup@, pubchem6471, acmc-1cmec, tert-butyl dichloro phosphine, tert-butylphosphine dichloride
117690
tert-butyl(dichloro)phosphane
CC(C)(C)P(Cl)Cl
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau tert-Butyldichlorophosphine
Point de fusion 49.0°C
Couleur Blanc à jaune
Point d’ébullition 142.0°C to 150.0°C
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)3CPCl2
Quantité 2.5 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in n-pentane,n-hexane,ether,toluene,,thf
Poids de la formule 158.98
Forme physique Masse cristalline à faible fusion