Learn More
Trifluorométhanesulfonate de tert-butyldiméthylsilyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3735887
46.20 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
69739-34-0
C7H15F3O3SSi
264.33
MFCD00000405
WLLIXJBWWFGEHT-UHFFFAOYSA-N
tert-butyldimethylsilyl trifluoromethanesulfonate, trifluoromethanesulfonic acid tert-butyldimethylsilyl ester, tbdms triflate, t-butyldimethylsilyl triflate, tert-butyldimethylsilyl trifluoromethanesulphonate, tbdms-otf, tert-butyldimethylsilyl triflate, silane tbm2 triflate, t-butyldimethylsilyltrifluoromethanesulfonate, t-butylmethylsilyl triflate
123564
Trifluorométhanesulfonate [tert-butyl(diméthyl)silyl]
CC(C)(C)[Si](C)(C)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
69739-34-0
C7H15F3O3SSi
264.33
MFCD00000405
WLLIXJBWWFGEHT-UHFFFAOYSA-N
tert-butyldimethylsilyl trifluoromethanesulfonate, trifluoromethanesulfonic acid tert-butyldimethylsilyl ester, tbdms triflate, t-butyldimethylsilyl triflate, tert-butyldimethylsilyl trifluoromethanesulphonate, tbdms-otf, tert-butyldimethylsilyl triflate, silane tbm2 triflate, t-butyldimethylsilyltrifluoromethanesulfonate, t-butylmethylsilyl triflate
123564
Trifluorométhanesulfonate [tert-butyl(diméthyl)silyl]
CC(C)(C)[Si](C)(C)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau tert-Butyldimethylsilyl trifluoromethanesulfonate
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.1500g/mL
Point d’ébullition 65°C to 67°C (12.0 mmHg)
Point d’éclair 36°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CF3SO3Si(CH3)2C(CH3)3
Indice de réfraction 1.3850 to 1.388
Quantité 5 mL
Fieser 10,63; 11,90; 12,86; 13,50; 17,55
Gravité spécifique 1.15
Informations sur la solubilité Solubility in water: decomposes
Poids de la formule 264.33
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide fumant
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • tert-Butyldimethylsilyl trifluoromethanesulfonate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.